Tisk…
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR26341-5G
APOSOR26341-5GEA 3410 CZK
APOSOR26341-5G
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 95%
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Vzorec: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167747
CAS číslo: 1632-68-4