Tisk…
4-Chloro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26332-1G OR26332-250MG
APOSOR26332-1GEA 6550 CZK
APOSOR26332-1G APOSOR26332-250MG
4-Chloro-1-methylquinolin-2(1H)-one
4-Chloro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00101322
CAS číslo: 32262-17-2