Tisk…
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methylthiophene-3-carbaldehyde, 3-Formyl-2-methylthiophene
OR2624-1G OR2624-250MG
APOSOR2624-1GEA 22160 CZK
APOSOR2624-1G APOSOR2624-250MG
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₆OS
MW: 126,176 g/mol
Bod varu: 80,5…82 °C (10 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09864856
CAS číslo: 84815-20-3