Tisk…
1-Amino-2-hydroxyindane
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Amino-2-indanol, 1-Aminoindan-2-ol, 2-Hydroxyindan-1-amine, 1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
OR2608-1G OR2608-5G OR2608-250MG OR2608-500MG
APOSOR2608-1GEA 4470 CZK
APOSOR2608-1G APOSOR2608-5G APOSOR2608-250MG APOSOR2608-500MG
1-Amino-2-hydroxyindane
1-Amino-2-hydroxyindane
Vzorec: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053472
CAS číslo: 74165-73-4