Tisk…
6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Amino-1,1-dioxobenzo[b]thiophene, 6-Amino-1,1-dioxo-1-benzothiophene
OR26007-1G
APOSOR26007-1GEA 3440 CZK
APOSOR26007-1G
6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Vzorec: C₈H₇NO₂S
MW: 181,212 g/mol
Bod tání: 150…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173800
CAS číslo: 20503-40-6