4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR25980-1G
OR25980-250MG
OR25980-5G
APOSOR25980-1GEA
705
CZK
APOSOR25980-1G
APOSOR25980-250MG
APOSOR25980-5G
4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₅NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03407365 CAS číslo: 423769-78-2 |