Tisk…

tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: tert-Butyl ((5-bromothiophen-2-yl)methyl)carbamate

OR25979-1G OR25979-5G
APOSOR25979-1GEA 2690 CZK
APOSOR25979-1G APOSOR25979-5G
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Vzorec: C₁₀H₁₄BrNO₂S
MW: 292,193 g/mol
Bod tání: 48…53 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03659715
CAS číslo: 215183-27-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR