Tisk…
2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR25945-1G OR25945-5G
APOSOR25945-1GEA 5790 CZK
APOSOR25945-1G APOSOR25945-5G
2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
Vzorec: C₈H₈BrNO
MW: 214.059 g/mol
Bod tání: 97…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02990473
CAS číslo: 14181-72-7
UN: 1759
ADR: 8 II