Tisk…
Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR25929-250MG OR25929-1G OR25929-5G
APOSOR25929-250MGEA 2320 CZK
APOSOR25929-250MG APOSOR25929-1G APOSOR25929-5G
Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₆ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01480849
CAS číslo: 318280-71-6
UN: 1760
ADR: 8,III