Tisk…
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]aniline 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(4-Aminobenzyl)thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-[(4-Aminophenyl)methyl]thiomorpholine 1,1-dioxide
OR25920-1G OR25920-250MG
APOSOR25920-1GEA 5200 CZK
APOSOR25920-1G APOSOR25920-250MG
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]aniline 90%
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]aniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O₂S
MW: 240,322 g/mol
Bod tání: 156 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03407300
CAS číslo: 263339-24-8
UN: 3259
ADR: 8,III