Tisk…
4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-((4-(Bromomethyl)phenyl)sulphonyl)morpholine
OR25919-1G OR25919-500MG OR25919-250MG
APOSOR25919-1GEA 8700 CZK
APOSOR25919-1G APOSOR25919-500MG APOSOR25919-250MG
4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
Vzorec: C₁₁H₁₄BrNO₃S
MW: 320,203 g/mol
Bod tání: 147…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086214
CAS číslo: 138385-04-3
UN: 3261
ADR: 8,III