Tisk…
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR25907-1G OR25907-5G
APOSOR25907-1GEA 5630 CZK
APOSOR25907-1G APOSOR25907-5G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₉H₅ClN₂O₂
Bod tání: 80…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086204
CAS číslo: 98591-60-7
UN: 3261
ADR: 8,III