Tisk…
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25868-1G OR25868-5G OR25868-10G
APOSOR25868-1GEA 0 CZK
APOSOR25868-1G APOSOR25868-5G APOSOR25868-10G
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
Vzorec: C₁₁H₁₂ClN₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126342
CAS číslo: 680212-55-9