Tisk…
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25866-1G OR25866-5G OR25866-10G
APOSOR25866-1GEA 0 CZK
APOSOR25866-1G APOSOR25866-5G APOSOR25866-10G
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
Vzorec: C₁₂H₁₄ClN₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126338
CAS číslo: 680212-54-8