5-Bromo-N-ethyl-3,4-dinitrothiophen-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR25851-100MG
OR25851-250MG
OR25851-50MG
APOSOR25851-100MGEA
3110
CZK
APOSOR25851-100MG
APOSOR25851-250MG
APOSOR25851-50MG
5-Bromo-N-ethyl-3,4-dinitrothiophen-2-amine
5-Bromo-N-ethyl-3,4-dinitrothiophen-2-amine
Vzorec:
C₆H₆BrN₃O₄S Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00103270 CAS číslo: 680212-43-5 |