Tisk…
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25837-1G OR25837-5G
APOSOR25837-1GEA 3940 CZK
APOSOR25837-1G APOSOR25837-5G
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
Vzorec: C₁₃H₈Cl₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114878
CAS číslo: 69035-11-6