Tisk…
(Diphenylphosphoryl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25804-1G OR25804-250MG OR25804-5G
APOSOR25804-1GEA 6050 CZK
APOSOR25804-1G APOSOR25804-250MG APOSOR25804-5G
(Diphenylphosphoryl)methanol
(Diphenylphosphoryl)methanol
Vzorec: C₁₃H₁₃O₂P
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00087496
CAS číslo: 884-74-2