Tisk…
(6-Methoxybenzo[b]furan-3-yl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(6-Methoxybenzofuran-3-yl)acetic acid, 3-(Carboxymethyl)-6-methoxybenzo[b]furan
OR25758-10G OR25758-1G
APOSOR25758-10GEA 11480 CZK
APOSOR25758-10G APOSOR25758-1G
(6-Methoxybenzo[b]furan-3-yl)acetic acid 97%
(6-Methoxybenzo[b]furan-3-yl)acetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀O₄
MW: 206,195 g/mol
Bod tání: 124…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02677734
CAS číslo: 69716-05-8