3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR25746-250MG
OR25746-50MG
APOSOR25746-250MGEA
4300
CZK
APOSOR25746-250MG
APOSOR25746-50MG
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
Vzorec:
C₁₂H₁₆N₂O₄S₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01570599 CAS číslo: 680211-97-6 |