Tisk…
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)pyridine-3-carboxamide, 2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]sulphanyl}ethyl)pyridine-3-carboxamide
OR25742-250MG OR25742-50MG
APOSOR25742-250MGEA 3310 CZK
APOSOR25742-250MG APOSOR25742-50MG
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
Vzorec: C₁₃H₁₃ClN₂O₂S
MW: 296,773 g/mol
Bod tání: 42…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01566566
CAS číslo: 680211-93-2