Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR25721-10G
OR25721-1G
APOSOR25721-10GEA
16770
CZK
APOSOR25721-10G
APOSOR25721-1G
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
Vzorec:
C₈H₁₃ClO₃ MW: 192,64 g/mol Bod varu: 54…58 °C (0,1 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01570535 CAS číslo: 306935-33-1 |