Tisk…
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25628-1G OR25628-5G OR25628-100MG
APOSOR25628-1GEA 3740 CZK
APOSOR25628-1G APOSOR25628-5G APOSOR25628-100MG
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
Vzorec: C₁₄H₉NO₂
Bod tání: 245…247 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174055
CAS číslo: 175203-69-7