Tisk…
3-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)oxy]propanamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25625-1G OR25625-5G
APOSOR25625-1GEA 0 CZK
APOSOR25625-1G APOSOR25625-5G
3-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)oxy]propanamide
3-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)oxy]propanamide
Vzorec: C₁₅H₂₂N₂O₂
MW: 262.347 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00178753
CAS číslo: 175203-67-5