Tisk…
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbothioamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25584-1G OR25584-5G
APOSOR25584-1GEA 2690 CZK
APOSOR25584-1G APOSOR25584-5G
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbothioamide
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbothioamide
Vzorec: C₁₅H₁₇N₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203982
CAS číslo: 175203-49-3