Tisk…
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25562-250MG OR25562-1G
APOSOR25562-250MGEA 1240 CZK
APOSOR25562-250MG APOSOR25562-1G
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209259
CAS číslo: 37988-38-8