Tisk…
Ethyl 2-[3-(2-amino-2-thioxoethyl)-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl]acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25555-1G OR25555-5G
APOSOR25555-1GEA 2480 CZK
APOSOR25555-1G APOSOR25555-5G
Ethyl 2-[3-(2-amino-2-thioxoethyl)-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl]acetate
Ethyl 2-[3-(2-amino-2-thioxoethyl)-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl]acetate
Vzorec: C₁₄H₁₅N₃O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174271
CAS číslo: 131666-72-3