5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Chloro-4-nitrobenzofurazan
OR25547-1G
OR25547-250MG
APOSOR25547-1GEA
7740
CZK
APOSOR25547-1G
APOSOR25547-250MG
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Vzorec:
C₆H₂ClN₃O₃ MW: 199,551 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00174259 CAS číslo: 5714-17-0 |