Tisk…
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Methylthio)-6-nitrobenzo[d]thiazole, 2-(Methylsulphanyl)-6-nitro-1,3-benzothiazole, 2-(Methylmercapto)-6-nitro-1,3-benzothiazole
OR25544-1G OR25544-5G
APOSOR25544-1GEA 2650 CZK
APOSOR25544-1G APOSOR25544-5G
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
Vzorec: C₈H₆N₂O₂S₂
MW: 226,275 g/mol
Bod tání: 128…134 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00085141
CAS číslo: 3621-99-6