Tisk…
4-[(2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy]benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[(1,1-Dimethylprop-2-yn-1-yl)oxy]benzonitrile
OR25514-1G OR25514-250MG
APOSOR25514-1GEA 6620 CZK
APOSOR25514-1G APOSOR25514-250MG
4-[(2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy]benzonitrile
4-[(2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy]benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,222 g/mol
Bod tání: 30…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174270
CAS číslo: 33143-92-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III