Tisk…
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25431-1G OR25431-5G OR25431-25G
APOSOR25431-1GEA 3580 CZK
APOSOR25431-1G APOSOR25431-5G APOSOR25431-25G
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
Vzorec: C₅H₉NOS
Bod tání: 124…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052156
CAS číslo: 54013-55-7
EINECS: 258-924-7