Tisk…
1-Chloro-6,6-dimethyl-3-(methylthio)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophen-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25412-10G OR25412-1G OR25412-5G
APOSOR25412-10GEA 14780 CZK
APOSOR25412-10G APOSOR25412-1G APOSOR25412-5G
1-Chloro-6,6-dimethyl-3-(methylthio)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophen-4-one
1-Chloro-6,6-dimethyl-3-(methylthio)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophen-4-one
Vzorec: C₁₁H₁₃ClOS₂
MW: 260,803 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00108830
CAS číslo: 175202-90-1