Tisk…
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]thiophene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25411-1G OR25411-250MG OR25411-5G
APOSOR25411-1GEA 5720 CZK
APOSOR25411-1G APOSOR25411-250MG APOSOR25411-5G
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]thiophene-3-carboxylic acid
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]thiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₇ClO₂S₂
Bod tání: 195…198 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052149
CAS číslo: 149609-86-9