Tisk…
5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25384-1G OR25384-5G
APOSOR25384-1GEA 2480 CZK
APOSOR25384-1G APOSOR25384-5G
5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Vzorec: C₈H₉BrN₄OS
MW: 289.152 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052137
CAS číslo: 175202-84-3