Tisk…
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25303-1G OR25303-250MG OR25303-5G
APOSOR25303-1GEA 2690 CZK
APOSOR25303-1G APOSOR25303-250MG APOSOR25303-5G
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂
Bod tání: 162…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003144
CAS číslo: 950-81-2
EINECS: 213-452-0