Tisk…
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dimethyl-2-formylthieno[2,3-b]thiophene
OR25294-1G OR25294-5G
APOSOR25294-1GEA 3580 CZK
APOSOR25294-1G APOSOR25294-5G
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₈OS₂
Bod tání: 147…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052282
CAS číslo: 159709-36-1