Tisk…
Methyl 3-(ethylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25269-1G OR25269-5G
APOSOR25269-1GEA 2070 CZK
APOSOR25269-1G APOSOR25269-5G
Methyl 3-(ethylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Methyl 3-(ethylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₈O₃S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085119
CAS číslo: 172516-42-6