Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25229-250MG OR25229-1G
APOSOR25229-250MGEA 622 CZK
APOSOR25229-250MG APOSOR25229-1G
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₄ClNO·ClH
MW: 248,149 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084951
CAS číslo: 1798-83-0