3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR25187-1G
OR25187-5G
APOSOR25187-1GEA
622
CZK
APOSOR25187-1G
APOSOR25187-5G
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₁₁NO₄S₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00067949 CAS číslo: 175201-89-5 |