Tisk…
4-(Methylthio)-2-({[2-(methylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)butanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25155-1G OR25155-5G
APOSOR25155-1GEA 2900 CZK
APOSOR25155-1G APOSOR25155-5G
4-(Methylthio)-2-({[2-(methylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)butanoic acid
4-(Methylthio)-2-({[2-(methylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)butanoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₃S₂
MW: 300,397 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407303
CAS číslo: 175201-70-4