Tisk…
2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25145-1G OR25145-5G
APOSOR25145-1GEA 2480 CZK
APOSOR25145-1G APOSOR25145-5G
2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₃S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407299
CAS číslo: 175201-66-8