3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR25138-1G
OR25138-5G
APOSOR25138-1GEA
4370
CZK
APOSOR25138-1G
APOSOR25138-5G
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₉NO₄S₂ Bod tání: 163…166 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00067913 CAS číslo: 175201-59-9 |