Tisk…
3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25090-1G OR25090-5G
APOSOR25090-1GEA 2480 CZK
APOSOR25090-1G APOSOR25090-5G
3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
Vzorec: C₁₅H₁₃NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067880
CAS číslo: 32083-61-7