Tisk…
S-Methylisothiourea hydroiodide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25052-1G OR25052-25G OR25052-5G
APOSOR25052-1GEA 622 CZK
APOSOR25052-1G APOSOR25052-25G APOSOR25052-5G
S-Methylisothiourea hydroiodide
S-Methylisothiourea hydroiodide
Vzorec: C₂H₆N₂S·HI
Bod tání: 113…117 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00035598
CAS číslo: 4338-95-8