Tisk…
5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR25044-250MG OR25044-500MG
APOSOR25044-250MGEA 3380 CZK
APOSOR25044-250MG APOSOR25044-500MG
5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00068000
CAS číslo: 175137-49-2