Tisk…
2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25042-1G OR25042-250MG OR25042-5G
APOSOR25042-1GEA 3020 CZK
APOSOR25042-1G APOSOR25042-250MG APOSOR25042-5G
2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067998
CAS číslo: 32083-27-5