Tisk…
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2499-1G OR2499-50MG OR2499-250MG OR2499-500MG
APOSOR2499-1GEA 18620 CZK
APOSOR2499-1G APOSOR2499-50MG APOSOR2499-250MG APOSOR2499-500MG
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05862615
CAS číslo: 896516-75-9