Tisk…
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Carboxy-1-methylpiperidine hydrochloride
OR24941-1G OR24941-5G
APOSOR24941-1GEA 622 CZK
APOSOR24941-1G APOSOR24941-5G
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₃NO₂·ClH
MW: 179,645 g/mol
Bod tání: 203…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570459
CAS číslo: 25271-35-6