Tisk…
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Piperidin-1-yl)propan-1-ol, 1-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propane
OR24928-10G OR24928-25G OR24928-5G
APOSOR24928-10GEA 1660 CZK
APOSOR24928-10G APOSOR24928-25G APOSOR24928-5G
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine 97%
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine
Vzorec: C₈H₁₇NO
Bod varu: 94…95 °C (0,5 mm Hg)
Hustota: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023781
CAS číslo: 104-58-5