Tisk…
4-(9H-Fluoren-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR24874-1G OR24874-5G
APOSOR24874-1GEA 2070 CZK
APOSOR24874-1G APOSOR24874-5G
4-(9H-Fluoren-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
4-(9H-Fluoren-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Vzorec: C₁₆H₁₂N₂S
MW: 264.345 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00806357
CAS číslo: 299438-56-5