Tisk…
Ethyl 3-methyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR24490-1G OR24490-5G
APOSOR24490-1GEA 3540 CZK
APOSOR24490-1G APOSOR24490-5G
Ethyl 3-methyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylate hydrochloride
Ethyl 3-methyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylate hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂S·ClH
MW: 248,73 g/mol
Bod tání: 194…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01720210
CAS číslo: 34467-12-4